Learn More
Thermo Scientific™ SLIPFREE™ HPLC-Säulen, Einzelanschlüsse
Artikelnummer. 10716924 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Einzeln
Einzelner flexibler Verbinder
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,005 in.
Länge (metrisch):
6 cm
15 cm
28 cm
40 cm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Microbore/Smallbore-Säule
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10716924
Marke: Thermo Scientific™ 30128FLEX
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sorgen Sie mit den universellen, selbstregulierenden Thermo Scientific™ SLIPFREE™ Verbindungsstücken für HPLC-Säulen für leckfreie, hohlraumfreie Säulenanschlüsse und optimieren Sie die LC-Leistung.
Thermo Scientific™ SLIPFREE™ Einzelverbindungsstücke für HPLC-Säulen gewährleisten hervorragende Säulenverbindungen und optimale HPLC-Leistung. Diese universellen, selbstregulierenden Verbindungsstücke sind mit allen Säulenendstücken kompatibel und bieten leck- und hohlraumfreie Säulenanschlüsse. Fingertight-Anschlüsse bis 10.000 psi gewährleisten eine einfache Handhabung. Ideal für superkritische Fluidsäulen (SFC). SLIPFREE-Anschlüsse sind in einer Vielzahl von Konfigurationen und Designs für eine breite Palette von Anwendungen erhältlich.
Leckfreie, void-freie Anschlüsse
  • Schiebt Schläuche und Ferrule in das Endstück
  • Passt sich an jede neue Säulenverbindung an
  • Fingerdichter Anschluss bis 10000 psi
Flexibel
  • Passend für alle Säulenmarken
  • Lieferbar als Einzel- oder Doppelkonfiguration
  • Erhältlich in einer Reihe von Innendurchmessern für verschiedene Anwendungen
  • Mit Peek-Kragen und als Ausführung mit langem Hals für spezifische Anwendungen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Einzelner flexibler Verbinder
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,005 in.
Beschreibung Single Flexible; 0.005 in. ID x 28 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Microbore/Smallbore-Säule
Länge (metrisch) 28 cm