Learn More
Thermo Scientific™ SLIPFREE Ferrules
Artikelnummer. 10404783 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Material:
PEEK
Vespel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10404783
Marke: Thermo Scientific™ 36023
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific SLIPFREE Ferrules sind mit SLIPFREE Verbindungen für HPLC-Säulen zu verwenden.
Thermo Scientific™ SLIPFREE-Ferrulen sind für den Gebrauch mit SLIPFREE-Anschlüssen für HPLC-Säulen vorgesehen.
  • Vespel-Ferrules ersetzen die Standard-Vespel-Ferrules, die im Lieferumfang der SLIPFREE-Säulenverbindungen enthalten sind
  • Kel-F und PEEK werden für Anwendungen angeboten, für die Vespel nicht geeignet ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Dichtungsferrule
Beschreibung PEEK sealing ferrule
Zur Verwendung mit (Geräte) SLIPFREE-Anschlüsse für HPLC-Säulen
Material PEEK