Learn More
3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Resilient Medium Tape, Series 300
Click to view available options
Farbe:
Grau
Schwarz
Breite (metrisch):
25 mm
51 mm
102 mm
152 mm
305 mm
610 mm
710 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
2 Rollen
4 Rollen
4 Stück
Beschreibung
- Der druckempfindliche Klebstoff sorgt für höhere Sicherheit und langes Leistungsverhalten
- Entwickelt für Barfußbereiche, aber die Oberfläche verträgt auch leichte Frequentierung mit Schuhen
- Eine Vielzahl von Breiten von 25 mm bis 914 mm ist verfügbar
- NFSI-Zertifizierung für hohe Reibung
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 18,3 m x 25 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Barfuß-Bereiche |
| Länge (metrisch) | 18,3 m |
| Verpackungsmenge | 4/Packung |
| Breite (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Breite (metrisch) | 25 mm |
| Klebstofftyp | Druckempfindlicher Klebstoff |
| Farbe | Schwarz |
| Typ | Boden-Klebeband |