Learn More
3M™ Safety-Walk™ Slip-Resistant General Purpose Tapes and Treads, Series 613
Artikelnummer. 17198750
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
18 x 0,051 m
18 x 0,152 m
18,3 x 0,025 m
18,3 x 0,102 m
18,3 x 0,305 m
18,3 x 0,610 m
Packungsgröße:
1 Rollen
2 Rollen
4 Rollen
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17198750 18 x 0,152 m 1 Rollen
17158750 18 x 0,051 m 2 Rollen
17148750 18,3 x 0,025 m 4 Rollen
17118760 18,3 x 0,102 m 1 Rollen
17128760 18,3 x 0,305 m 1 Rollen
17168750 18,3 x 0,610 m 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17198750 Lieferant 3M™ Safety-Walk™ Lieferanten-Nr. 7100134978
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This mineral coated, slip resistant material features a highly durable surface. Low profile design helps reduce tripping hazards.
  • Diagonal schwarz/gelb gestreiftes Band warnt frühzeitig vor Bereichen mit Rutschgefahr
  • Extrem gut sichtbares rutschfestes Klebeband warnt Besucher oder Mitarbeiter vor einer potenziellen Gefahr
  • Qualitativ hochwertige Schleifpartikel sorgen für lang anhaltende Reibung und Sichtbarkeit
  • Hochleistungsfähiger druckempfindlicher Klebstoff für einfache Anwendung
  • NFSI-Zertifizierung für hohe Reibung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Abmessungen (L x B) 18 x 0,152 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Warnung vor Bereichen mit Rutschgefahr
Länge (angloamerikanisch) 60 ft.
Länge (metrisch) 18 m
Verpackungsmenge Je 1
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Breite (metrisch) 0,152 m
Klebstofftyp Druckempfindlicher Klebstoff
Farbe Schwarz und Gelb gestreift
Typ Boden-Klebeband