Learn More
Micronova™ Bürstenabdeckungen
Artikelnummer. 12705735 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
12705735 Weiß 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12705735 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. BRSC641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.00 CHF
    224.75 CHF / 12 Stück
    Sparen 9.25 CHF
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Benötigt
Griff mit Gewinde der Serie STA
Diese 100 % glatten Polyester-Bürstenabdeckungen wirken mit den Zylinder- und Kesselbürsten zusammen, um die Feinreinigung und Desinfektion von kleinen Tanks, Ballonflaschen und anderen Prozessgeräten zu verbessern. Hergestellt aus FDA-zugelassenem Materi
Die Micronova Bürstenabdeckungen passen genau auf die Bürsten, umschließen wirksam die Borsten und verbessern die Feinreinigung in Trommeln, Zylindern, Tanks, Förderbandflächen und anderen sauberen Geräten. Die Zylinderbürstenabdeckung (BRSC6-02) eignet sich ideal für die Reinigung der Innenseite von Trommeln, kleinen Tanks, Ballonflaschen, Kanälen und anderen Zylindern. Die Kesselbürstenabdeckung (BRSC6-41) eignet sich auch gut für kleine Tanks und Ballonflaschen, aber die Form und die steiferen Borsten sind ideal für die Reinigung von Förderbändern und anderen Prozessgeräten.
  • Bürstenabdeckungen für die Feinreinigung und Desinfizierung
  • NovaPoly, 100 % glatter, gestrickter Polyester
  • Ideal für kleine Tanks, Ballonflaschen, Kanalarbeiten, Zylinder, Förderbänder und Prozessausrüstung
  • Abdeckung BRSC6-02 für die Zylinderbürste (BRWH-02)
  • Abdeckung BRSC6-41 für die Kesselbürste (BRWH-41)
  • FDA-zugelassen für indirekten Lebensmittelkontakt
Spezifikation
Produkttyp Bürstenabdeckung
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mit starken Desinfektionsmitteln verträglich
Länge (metrisch) 22,9 cm
Material NovaPoly, 100 % glatter, gestrickter Polyester
Breite (metrisch) 15,2 cm