Learn More
Micronova™ SlimLine™ bestrahlte Flachkopf-Moppaufsätze
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11932495 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Weicher Polyester
Weicher Polyester, Urethanschaum
Abmessungen:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in.)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in.)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in.)
Menge:
12/Karton
72/Karton
Packungsgröße:
12 Stück
72 Stück
Enthält:
Standardetikett
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Abmessungen Menge Packungsgröße Enthält
11932495 Weicher Polyester, Urethanschaum 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in.) 12/Karton 12 Stück -
13127626 Weicher Polyester, Urethanschaum 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in.) 12/Karton 12 Stück Standardetikett
13117626 Weicher Polyester 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in.) 72/Karton 72 Stück -
11906865 Weicher Polyester, Urethanschaum 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in.) 12/Karton 12 Stück Standardetikett
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11932495 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. SLSC614IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00 CHF
    269.37 CHF / 12 Stück
    Sparen 10.63 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Benötigt
Moppadapter und ausziehbarer oder standardmäßiger Edelstahlgriff (separat erhältlich).
Eine Serie bestrahlter, elastischer Moppaufsätze aus 100 % glattem Polyester mit Urethanschaum-Inneneinlage, die ideal für die Feinreinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte in Reinräumen sowie kontrollierten Umgebungen gemäß ISO 5 bis 9 geei
Micronova™ SlimLine™ NovaPoly strahlenbehandelter Moppdeckel ist ein Polyester/Schaumstoff-Überziehschutz mit einem elastischen Band, der für saubere und kontrollierte Umgebungen entwickelt wurde.
Die Micronova Slimline™ bestrahlten Flachkopf-Moppaufsätze passen auf die SlimLine™ Adapter mit 360°-Drehgelenk, die für eine kontrollierte Reinigung bei 180° verriegelt werden können. Diese elastischen Moppaufsätze lassen sich einfach und sicher am Mopprahmen aus Kunststoff oder Edelstahl befestigen. Gammabestrahlte Aufsätze für aseptische Umgebungen.
  • Bestrahlte, elastische Reinraum-Moppaufsätze mit Urethanschaum-Inneneinlagen
  • Leicht zu wechseln und lässt sich sicher am Mopprahmen befestigen
  • Ideal für die Feinreinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
  • Gründliche Sättigung für eine ausreichende Dispergierung des Desinfektionsmittels
  • Schaumschicht vollständig mit Polyester umhüllt
  • NovaPoly — 100 % glatter, gestrickter Polyester für ein ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmittel
  • SMC6 – einlagige Option ohne Schaumstoff-Inneneinlage
  • Passend für QPSL Kunststoffrahmen oder QDSL Edelstahlrahmen
  • Das Drehgelenk dreht sich um 360°, kann aber für eine kontrolliertere Reinigung bei 180° verriegelt werden
  • Geeignet für die Verwendung mit starken Desinfektionsmitteln und wiederholtem Autoklavieren
  • Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen
  • Waschbar und zur Wiederverwendung geeignet
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Abmessungen 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in.)
Produkttyp Flachkopf-Moppbezug
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Sterilität Steril
Länge (metrisch) 35,6 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 12,7 cm
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Beständig gegen Chemikalien
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Menge 12/Karton
Pflegeanleitungen Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation müssen Desinfektionsmittel vollständig beseitigt werden. Die Wasser- oder Trocknertemperatur sollte 180 °C nicht °überschreiten.
Zur Verwendung mit (Geräte) SlimLine Reinraummopp
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
Color-coded Nein
Material Weicher Polyester, Urethanschaum