Beschreibung
- Capacity/cycle 192 narrow neck tubes or 98 pipettes - 241 L usable volume
- Simple and flexible - EasyLoad with flexible level positions
- Efficient - strong pump power with the variable-speed pump
- High capacity - reprocessing of laboratory flasks up to 50 L
Spezifikation
Spezifikation
| Display | Full-color Touch Screen |
| Material | Stainless Steel |
| Produkttyp | Laboratory Glassware Washer |
| Volumen (metrisch) | 241 L |
| Farbe | Gray |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboratory Glassware Reprocessing |
| Enthält | Electrical Heating, Hot Air Drying, Drain Pump, Capacitor, Water Softener, Printer, Oil-based App |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 25 5/8 in. |
| Tiefe (metrisch) | 702 mm |
| Höhe (metrisch) | 1965 mm |
| Mehr anzeigen |