Beschreibung
- Leistung/Charge 192 Enghalsgläser oder 98 Pipetten - 241 l Nutzvolumen
- Flexibel und einfach - EasyLoad mit flexibler Ebenenplatzierung
- Effizient - starke Pumpenleistung mit der drehzahlvariablen Pumpe
- Hohe Kapazität - Aufbereitung von Laborflaschen bis 50 l
Spezifikation
Spezifikation
| Display | Full-color Touch Screen |
| Material | Stainless Steel |
| Produkttyp | Laboratory Glassware Washer |
| Volumen (metrisch) | 241 L |
| Farbe | Gray |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboratory Glassware Reprocessing |
| Enthält | Electrical Heating, Hot Air Drying, Drain Pump, Capacitor, Water Softener, Printer, Conductivity Meter |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 25 5/8 in. |
| Tiefe (metrisch) | 702 mm |
| Höhe (metrisch) | 1965 mm |
| Mehr anzeigen |