Learn More
Micronova™ SlimLine™ Flachkopf-Moppaufsätze
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30680020 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
18 in.
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) unitSize
30680020 18 in. 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30680020 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. SMC618
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine Serie elastischer, 100 % glatter Polyester-Überzüge mit Urethanschaum-Innenseite, ideal für die gründliche Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen
  • Der Micronova Slimline™ Flachkopf-Moppbezüge passen auf den 360° schwenken SlimLine™ Adapter, die bei 180° arretiert werden können° für eine kontrolliertere Reinigung
  • Diese elastischen Moppbezüge lassen sich einfach und sicher am Kunststoff- oder Edelstahl-Mopprahmen befestigen.
  • Erhältlich ohne Schaumstoffeinlage (SMC6-14) zur alleinigen Verwendung oder zur längeren Nutzung über Flachkopfmopprahmen.
  • Elastischer Reinraum-Moppaufsatz mit Urethanschaum-Inneneinlagen
  • Leicht zu wechseln und lässt sich sicher am Mopprahmen befestigen
  • Ideal für die Feinreinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
  • Gründliche Sättigung für eine ausreichende Dispergierung des Desinfektionsmittels
  • Schaumschicht vollständig mit Polyester umhüllt
  • NovaPoly - 100 % glattes Polyesterstrickgewebe sorgt für eine hervorragende Desinfektionsmittelverteilung
  • Passend für QPSL-Kunststoffrahmen oder QDSL-Edelstahlrahmen
  • Geeignet für die Verwendung mit starken Desinfektionsmitteln und wiederholtem Autoklavieren
Spezifikation
Produkttyp Moppabdeckung
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 45.72 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 10.16 cm
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) QPSL -18
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nass- und Trockenwischen
Color-coded Nein
Material Polyester