Learn More
Thermo Scientific™ Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Artikelnummer. 15100519 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
28 Boxen/Rack
2 Zoll Boxen (12)
2 Zoll Boxen (16)
3 Zoll Boxen (12)
Boxen (3)
Mikrotiterplatten
Mikrotiterplatten mit Deckel
Pckg.
Röhrchen
Positionen:
12 Schachteln/Rack
16 Boxen/Gestell
30 Platten/Gestell
44 Platten/Gestell
48/Karton
66 Platten/Gestell
70 Platten/Gestell
84 Platten/Gestell
9 Boxen/Gestell
96/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte):
13 cu. ft. EXF240, HFU240B
14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T
17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B
28 cu. ft. EXF600, HFU600B
Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen
Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft
Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3, 23 und 28,8 cu.ft.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15100519
Marke: Thermo Scientific™ 1950800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Maximieren Sie Ihre Röhrchenlagerungskapazitäten pro Tiefkühlschrank mit einer Racks-Lösung für Ultratiefkühlgeräte mit fünf Innentüren.
Maximieren Sie mit diesen Thermo Scientific™ Racks für Revco™ ExF, DxF und HERAfreeze™ HFU B Tiefkühlschränken die Lagerkapazität Ihres Ultratiefkühlschranks. Die Auswahl umfasst Racks mit Gleiteinschüben, verstellbare Racks mit seitlichem Zugang sowie Mikrotiterplatten-Racks für Standard- oder Deepwell-Formate.
Die Thermo Scientific™ Gestell- und Röhrchen-Lösungen für Tiefkühlgeräte bieten einen praktischen, optimierten Prozess zur Maximierung der Probenlagerung in Ihrem Labor. Unsere Gestelle sind für die Aufnahme von Röhrchen von 200 μl bis 5.0 ml ausgelegt und bieten dabei für Tiefkühlschränke mit vier oder fünf Innentüren maximale Probenlagerungskapazitäten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen)
Farbe Silber
Aufnahmevermögen Röhrchen
Positionen 48/Karton
Form Rechteckig
Einschübe 2 Tiers
Zur Verwendung mit (Geräte) 13 cu. ft. EXF240, HFU240B
Tiefkühlschrank-Kompatibilität (Innentüren) 5
Anzahl Probengestelle 4
Anzahl Gestelle pro Tiefkühlschrank 20
Breite (metrisch) 24 cm
Breite (angloamerikanisch) 9,5 in.
Höhe (metrisch) 42,2 cm
Höhe (angloamerikanisch) 16,6 in.
Tiefe (angloamerikanisch) 5,5 in.
Tiefe (metrisch) 14 cm