Learn More
Thermo Scientific™ Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Artikelnummer. 11389321 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
28 Boxen/Rack
2 Zoll Boxen (12)
2 Zoll Boxen (16)
3 Zoll Boxen (12)
Boxen (3)
Mikrotiterplatten
Mikrotiterplatten mit Deckel
Pckg.
Röhrchen
Positionen:
12 Schachteln/Rack
16 Boxen/Gestell
30 Platten/Gestell
44 Platten/Gestell
48/Karton
66 Platten/Gestell
70 Platten/Gestell
84 Platten/Gestell
9 Boxen/Gestell
96/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte):
13 cu. ft. EXF240, HFU240B
14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T
17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B
28 cu. ft. EXF600, HFU600B
Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen
Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft
Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3, 23 und 28,8 cu.ft.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11389321
Marke: Thermo Scientific™ 398333
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Maximieren Sie Ihre Röhrchenlagerungskapazitäten pro Tiefkühlschrank mit einer Racks-Lösung für Ultratiefkühlgeräte mit fünf Innentüren.
Maximieren Sie mit diesen Thermo Scientific™ Racks für Revco™ ExF, DxF und HERAfreeze™ HFU B Tiefkühlschränken die Lagerkapazität Ihres Ultratiefkühlschranks. Die Auswahl umfasst Racks mit Gleiteinschüben, verstellbare Racks mit seitlichem Zugang sowie Mikrotiterplatten-Racks für Standard- oder Deepwell-Formate.
  • Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte)
Beschreibung Mikrotiterplattengestell mit seitlichem Zugang
Farbe Silber
Aufnahmevermögen Mikrotiterplatten
Material Edelstahl
Positionen 66 Platten/Gestell
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3, 23 und 28,8 cu.ft.
Breite (metrisch) 13,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,3 in.
Höhe (metrisch) 23,9 cm
Höhe (angloamerikanisch) 9,4 in.
Tiefe (angloamerikanisch) 22 in.
Tiefe (metrisch) 55,9 cm