Learn More
Thermo Scientific™ Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Maximieren Sie Ihre Röhrchenlagerungskapazitäten pro Tiefkühlschrank mit einer Racks-Lösung für Ultratiefkühlgeräte mit fünf Innentüren.
Marke: Thermo Scientific™ 398330
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Maximieren Sie Ihre Lagerkapazität für Röhrchen pro Tiefkühlgerät mit Thermo Scientific™ Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit 5 Innentüren), einer Rack-Lösung für Ultratiefkühlgeräte mit fünf Innentüren. Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Fläschchen für effiziente Lagerung.
- Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Specifica
Box Racks - Sliding Drawer | |
Silber | |
Stainless Steel | |
Rechteck | |
14 cm | |
24 cm | |
22 in. |
Rack mit Gleiteinschüben | |
3 Zoll Boxen (12) | |
12 Boxes/Rack | |
Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft | |
5,5 in. | |
9.5 in. | |
55,9 cm |