Learn More
Thermo Scientific™ Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Maximieren Sie mit diesen Thermo Scientific™ Racks für Revco™ ExF, DxF und HERAfreeze™ HFU B Tiefkühlschränken die Lagerkapazität Ihres Ultratiefkühlschranks. Die Auswahl umfasst Racks mit Gleiteinschüben, verstellbare Racks mit seitlichem Zugang sowie Mikrotiterplatten-Racks für Standard- oder Deepwell-Formate.
Die Thermo Scientific™ Gestell- und Röhrchen-Lösungen für Tiefkühlgeräte bieten einen praktischen, optimierten Prozess zur Maximierung der Probenlagerung in Ihrem Labor. Unsere Gestelle sind für die Aufnahme von Röhrchen von 200 μl bis 5.0 ml ausgelegt und bieten dabei für Tiefkühlschränke mit vier oder fünf Innentüren maximale Probenlagerungskapazitäten.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) |
| Beschreibung | Front Access Drawer Rack |
| Farbe | Silber |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen |
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 96/Karton |
| Form | Rechteckig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 13 cu. ft. EXF240, HFU240B |
| Tiefkühlschrank-Kompatibilität (Innentüren) | 5 |
| Anzahl Probengestelle | 4 |
| Mehr anzeigen |