Beschreibung
Maximieren Sie die Lagerkapazität mit Thermo Scientific™ Gleiteinschüben für Racks, die in Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräten mit 368, 481, 651 und 793 Litern verwendet werden können.
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Einsatz für Mikrotiterplatten |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 28 .uc .tf |
| Kapazität (metrisch) | 792,8 L |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 13 cu. ft. Tiefkühlschränke (368 l) |
| Aufnahmevermögen | Rack für Mikrotiterplatten |