Learn More
Zeiss™ Schieber
Diese Schieber eignen sich für zahlreiche Anwendungen
Marke: Zeiss™ 426717-9020-000
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Schieber 10 x 46 mm Ph/PlasDIC, H, Ph/PlasDIC- 2 Positionen für Ph- oder PlasDIC-Membranen
- Hellfeldposition mit neutral
- Dichtefilter 0.06
- Mit Festphasenblende Ph 1/0.4
- 5x/0.13, 10x/0.2, 20x/0.4 Epi+
- 50x/0.7 Epi+
Spezifikation
Schieber mit festem Phasenstopp Ph 1/0,4 | |
mit festem Phasenstopp Ph 1/0,4 | |
Je 1 | |
10 x 46 mm |