Learn More
BRAND™ Objektträger-Lagerungskasten
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
:
Material: Polypropylen
Beschreibung
- Robuste Konstruktion
- Schraubdeckel mit Drahtausgang
- Ideal für die Lagerung oder den Versand von 5 dicken oder 10 dünnen Objektträgern
- Die Objektträger ragen für eine leichtere Entnahme 10 mm über den Kasten hinaus
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung und Transport von Objektträgern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Objektträger |
| Material | Polypropylen |