Learn More
BRAND™ Objektträger-Färbewanne mit Hellendahl-Muster
Artikelnummer. 10682242 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Objektträger:
16
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Objektträger Packungsgröße
10682242 16 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10682242 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 472600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.00 CHF
    583.50 CHF / 10 Stück
    Sparen 71.50 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fisher Scientific – Objektträger-Färbewanne mit Hellendahl-Muster kann bis zu 16 Objektträger aufnehmen.
  • Kalknatronglas
  • Für 16 Objektträger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Kalknatronglas
Typ Hellendahl-Muster
Zur Verwendung mit (Geräte) 76-x-26-mm-Objektträger
Enthält Deckel
Anzahl Objektträger 16
Abmessungen (L x B x H) 10 x 5 x 9,5 mm