Learn More
Epredia™ Objektträgerkörbe und Bügel für Shandon™ ClearVue™ Eindeckautomaten
Alle ansehen Epredia ProdukteBeschreibung
Verwenden Sie diese Objektträgerkörbe und Adapter mit dem Thermo Scientific™ Shandon™ ClearVue™ Eindeckautomaten.
- Erlauben Gerätekompatibilität mit verschiedenen Färbemitteln
- Kann im Mix-or-Match-Modus geladen werden
- Erhältlich in Sets à fünf Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mit weißen Schiebern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Shandon ClearVue Eindeckautomat |
| Beschreibung | Sakura DRS 2000-kompatible Körbe |