Learn More
Epredia™ Objektträgerkörbe und -haken für Epredia™ ClearVue™ Eindeckautomaten
Artikelnummer. 12628196 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Deckglaskorb/-haken
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 12628196
Marke: Epredia™ A79210064
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwenden Sie diese Objektträgerkörbe und -haken mit dem Epredia™ ClearVue™ Eindeckautomaten, um ihn mit jedem automatisierten Objektträgerfärbegerät kompatibel zu machen.
Verwenden Sie diese Objektträgerkörbe und Adapter mit dem Thermo Scientific™ Shandon™ ClearVue™ Eindeckautomaten.
  • Erlauben Gerätekompatibilität mit verschiedenen Färbemitteln
  • Kann im Mix-or-Match-Modus geladen werden
  • Erhältlich in Sets à fünf Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Deckglaskorb/-haken
Zur Verwendung mit (Geräte) Epredia ClearVue Eindeckautomat
Menge 5 Packungen