Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G2 Dialysis Cassettes, 7K MWCO
Artikelnummer. 10789115 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Probenvolumen (metrisch):
0,5 mL
3 ml
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Probenvolumen (metrisch) Packungsgröße
10789115 3 ml 10 Stück
10616805 0,5 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10789115 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 87728
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit diesen selbstschwimmenden Proteindialysekassetten der zweiten Generation mit 7 K MWCO entfernen Sie Salze und Kontaminanten und maximieren gleichzeitig die Probenrückgewinnung.
Slide-A-Lyzer G2 Dialysekassetten (7 K MWCO) bieten maximalen Komfort, Flexibilität und Leistung für die Probendialyse von Probenvolumina von 0,5 bis 3 ml.
Diese Kassetten weisen einen Ausschlussgrenzwert der Molekülmasse (Molecular Weight Cut Off, MWCO) von 7 K auf und nutzen eine Zellulosemembran, die in der Lage ist, Proteine und Makromoleküle über 7.000 Da zurückzuhalten, während Puffersalze und kleine Kontaminanten entfernt werden. Die Kassettenmembran besteht aus regenerierter Cellulose mit niedrigen Bindungskräften. Die Membranen und Kassetten werden unter Reinraumbedingungen hergestellt, um zu gewährleisten, dass sie frei von Verunreinigungen sind.
Merkmale von Slide-A-Lyzer G2 Dialysekassetten (7K MWCO):
• Einfaches Beladen– Pipettenzugänglich, um Laden und Entnehmen von Proben zu erleichtern
• Selbstschwimmend– Integrierte Luftkammern machen Schwimmerbojen überflüssig.
• Robuste Konstruktion– Gewährleistet höchstmögliche Probenintegrität und größten Probenschutz
• Überlegenes Design– Gründlich erforscht und getestet, um eine schnelle und konsistente Dialyse mit maximaler Probenrückgewinnung zu ermöglichen
• Mehrere Größen– Kapazität für zwei Kassetten, die für Probenvolumina von jeweils 0,5 bis 3 ml optimiert sind
• Vielseitig– Ideal zum Entfernen von Kontaminanten mit geringem Molekulargewicht sowie für die Durchführung von Pufferaustausch und Entsalzung
Die Slide-A-Lyzer G2 Dialysekassetten ermöglichen die direkte Injektion von Proben mit einer Spritze oder mit Pipette über den einzigartigen Probenanschluss. Durch den Aufbau der Kassette wird die verbleibende Luft aus der Kassette entfernt, was das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen maximiert und so eine bessere Dialyseleistung gegenüber Dialyseschläuchen und Schlauchsystemen erreicht. Die Probe kann einfach über die Pipette oder die Probenanschlüsse der Spritze zurückgewonnen werden.
Volumenbereiche:
• 0,5 ml = 0,25 bis 0,75 ml
• 3 ml = 1 bis 3 ml
Bestellinformation
Wichtiger Hinweis: SKU-Nr. 87728 wird am 1. Juni 2023 eingestellt und durch 66370, eine neue Generation von Kassetten, ersetzt. Erwägen Sie den Wechsel zu 66370 oder 66372.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ausreichend für 10 Proben, je 0,5 bis 3 ml
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern
Aufreinigungsziel Pufferaustausch, Protein
Membran Zellulosemembran, Dialyse
Format Cassette
MWCO 7,0 kDa
Produktlinie Slide-A-Lyzer
Menge 10 Kassetten
Probenvolumen (metrisch) 3 ml