Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G2 Dialysis Cassettes, 7K MWCO
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Slide-A-Lyzer G2 Dialysekassetten (7 K MWCO) bieten maximalen Komfort, Flexibilität und Leistung für die Probendialyse von Probenvolumina von 0,5 bis 3 ml.
Merkmale von Slide-A-Lyzer G2 Dialysekassetten (7K MWCO):
• Einfaches Beladen– Pipettenzugänglich, um Laden und Entnehmen von Proben zu erleichtern
• Selbstschwimmend– Integrierte Luftkammern machen Schwimmerbojen überflüssig.
• Robuste Konstruktion– Gewährleistet höchstmögliche Probenintegrität und größten Probenschutz
• Überlegenes Design– Gründlich erforscht und getestet, um eine schnelle und konsistente Dialyse mit maximaler Probenrückgewinnung zu ermöglichen
• Mehrere Größen– Kapazität für zwei Kassetten, die für Probenvolumina von jeweils 0,5 bis 3 ml optimiert sind
• Vielseitig– Ideal zum Entfernen von Kontaminanten mit geringem Molekulargewicht sowie für die Durchführung von Pufferaustausch und Entsalzung
Die Slide-A-Lyzer G2 Dialysekassetten ermöglichen die direkte Injektion von Proben mit einer Spritze oder mit Pipette über den einzigartigen Probenanschluss. Durch den Aufbau der Kassette wird die verbleibende Luft aus der Kassette entfernt, was das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen maximiert und so eine bessere Dialyseleistung gegenüber Dialyseschläuchen und Schlauchsystemen erreicht. Die Probe kann einfach über die Pipette oder die Probenanschlüsse der Spritze zurückgewonnen werden.
Volumenbereiche:
• 0,5 ml = 0,25 bis 0,75 ml
• 3 ml = 1 bis 3 ml
Bestellinformation
Wichtiger Hinweis: Die SKU Nr. 87727 wird bis zum 1. Juni 2023 eingestellt und durch 66373 ersetzt. Erwägen Sie den Wechsel zu 66373.
Spezifikation
Spezifikation
| Ausreichend für | 10 Proben, je 0,10 bis 0,75 ml |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern |
| Aufreinigungsziel | Pufferaustausch, Protein |
| Membran | Zellulosemembran, Dialyse |
| Format | Cassette |
| MWCO | 7,0 kDa |
| Produktlinie | Slide-A-Lyzer |
| Menge | 10 Kassetten |
| Probenvolumen (metrisch) | 0,5 mL |