Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G2 Dialysis Cassettes, 2K MWCO
Mit diesen selbstschwebenden Proteindialysekassetten der zweiten Generation mit 2 K MWCO für Probenvolumina von 0,5 bis 70 ml entfernen Sie Salze und Kontaminanten und maximieren gleichzeitig die Probenrückgewinnung.
Marke:  Thermo Scientific™ 87720
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10368974
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern
Zellulosemembran, Dialyse
2,0 kDa
6 Kassetten
Pufferaustausch, Protein
Cassette
Slide-A-Lyzer™
30 mL
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP00602729 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog Number87720
ChargennummerP00602728 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog Number87720
ChargennummerP00602578 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2022 Catalog Number87720
ChargennummerP00602617 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2022 Catalog Number87720
ChargennummerP00602691 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2022 Catalog Number87720
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G2 Dialysis Cassettes, 2K MWCO > 30 ml, 6 Kassetten