Learn More
Bohlender™ Manschettenschlitze mit Rippungen
Click to view available options
Menge:
1 Stück/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotationsverdampfer |
| Material | PTFE |
| Produkttyp | Manschettenschlitze mit Rippungen |
| Menge | 1 Stück/Packung |
| Temperaturbereich (metrisch) | –200 °C bis +250 °C |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | NS 45/50 |