missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SLC41A2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15736361 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15736361 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15736361 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA558483

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: GLSTAVQTFS NRSEQHMEYH SFSEQSFHAN NGHASSSCSQ KYDDYANYNY CDGRETSETT AMLQDEDISS D Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 72%, Rat - 72%.

SLC41A2 acts as a plasma-membrane magnesium transporter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SLC41A2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen SLC41A2
Gen-Zugriffsnummer Q96JW4
Gen-Alias A230035L05Rik; SLC41A1-L1; SLC41A1-like 1; Slc41a2; solute carrier family 41 (magnesium transporter), member 2; solute carrier family 41 member 2; solute carrier family 41, member 2
Gensymbole SLC41A2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human SLC41A2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-97749).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84102
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.