missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SLC41A1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17289833 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17289833 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17289833 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5117339

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Centrifuge briefly prior to opening.

SLC41A1 belongs to the SLC41A transporter family. It acts as a magnesium transporter that is responsive to magnesium balance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SLC41A1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.74 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
Gen SLC41A1
Gen-Zugriffsnummer Q8BJA2, Q8IVJ1
Gen-Alias AI573938; B230315F01Rik; MgtE; Slc41a1; solute carrier family 41 (magnesium transporter), member 1; solute carrier family 41 member 1; solute carrier family 41, member 1
Gensymbole SLC41A1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human SLC41A1. The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 254428, 98396
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.