missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SLC27A3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | SLC27A3 |
---|---|
Konzentration | 0.23 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16850914
|
Proteintech
12943-1-AP-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16840914
|
Proteintech
12943-1-AP-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
SLC27A3 has acyl-CoA ligase activity for long-chain and very-long-chain fatty acids.SLC27A3 does not exhibit fatty acid transport activity.Spezifikation
SLC27A3 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O88561, Q5K4L6 | |
11000, 26568, 295219 | |
SLC27A3 Fusion Protein Ag4015 | |
Primary | |
-20°C | |
SLC27A3 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ACSVL3, FATP 3, FATP3, Fatty acid transport protein 3, SLC27A3, UNQ367/PRO703, VLCS 3 | |
Slc27a3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |