Learn More
SLC1A4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 13067-2-AP-20UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16841104
  • 131.19 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 28-06-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Transporter for alanine, serine, cysteine, and threonine. Exhibits sodium dependence.
Spezifikation
Spezifikation
SLC1A4
Polyclonal
Unconjugated
SLC1A4
ASCT 1, ASCT1, SATT, SLC1A4
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
305540, 55963, 6509
Antibody
IgG
Immunoprecipitation, Western Blot
0.41 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O35874, P43007
Slc1a4
SLC1A4 Fusion Protein Ag3763
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human