Learn More
SLC13A4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen SLC13A4
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839824
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20302-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829824
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20302-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
SLC13A4 gene ontology annotations related to this gene include sodium ion transport; transmembrane transport.
Spezifikation
Spezifikation
SLC13A4
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q9UKG4
243755, 26266, 503568
SLC13A4 Fusion Protein Ag14116
Primary
-20°C
SLC13A4
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
NaS2, SLC13A4, SUT 1, SUT1
Slc13a4
IgG
Antigen Affinity Chromatography