Learn More
Invitrogen™ SLAM (SLAMF1) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EHSLAMF1
Additional Details : Gewicht : 0.00400kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15415133
  • 790.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Human SLAM (SLAMF1) ELISA quantitates Hu SLAM in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu SLAM. Principle of the method The Human SLAM solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CD150 (SLAM, Signalgebendes Lymphozyten-Aktivierungsmolekül) gehört zur Überfamilie der Immunglobulingene und ist an der T-Zellstimulation beteiligt. SLAM wird konstitutiv auf peripheren T-Gedächtniszellen, T-Zellklonen, unreifen Thymozyten und einem Anteil von B-Zellen exprimiert und nach der Aktivierung schnell auf naive T-Zellen induziert. Aktivierte B-Zellen exprimieren die membrangebundene Form, die lösliche Form und die zytoplasmatischen Isoformen von SLAM. Dabei sollte die Signalisierung während der B-B-Zellen- und der B-T-Zellen-Interaktion die Expansion und Differenzierung aktivierter B-Zellen durch die homophile SLAM-SLAM-Bindung verbessern. Berichte deuten darauf hin, dass die extrazelluläre Domäne von CD150 der Rezeptor für das Masern-Virus ist und als Co-Aktivator für T-Zellen und B-Zellen dient. Darüber soll CD150 über seine zytoplasmatische Domäne mit SH2D1A und PTPN11 interagieren. Das Mutations-CD150-Gen kann mit dem X-chromosomalen lymphoproliferativen Syndrom (XLP) in Verbindung gebracht werden.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse Q13291
60 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
6504
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Zellzyklus und Proliferation
2 bis 8 °C
Human
4 Std 45 Min
61.44 bis 15,000 pg/ml
60 bis 15,000 pg/ml
Biotin
Weitere Proteine
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes SLAM. Andere Arten wurden nicht bestimmt.
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
CD150, CDw150, SLAM
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
RP11-528G1.4, CD150, CDw150, SLAM
1 Std 20 Min