missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SL0101, TRC

Artikelnummer. 30423586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30423586 1 mg
30412989 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30423586 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS5600001MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 77307-50-7
Summenformel C25 H24 O12
Molekulargewicht (g/mol) 516.45
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-[(3,4-di-O-acetyl-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-, 3-[(3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3' ',4' '-Di-O-acetylafzelin, Kaempferol 3-O-(3' ',4' '-di-O-acetyl-α-L-rhamnopyranoside), SL 0101, SL 0101-1
IUPAC-Name [(2S,3S,4S,5R,6S)-4-Acetyloxy-6-[5,7-Dihydroxy-2-(4-Hydroxyphenyl)-4-Oxochromen-3-yl]Oxy-5-hydroxy-2-methyloxan-3-yl] Acetat
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material SL0101
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H24O12/c1-10-21(34-11(2)26)24(35-12(3)27)20(32)25(33-10)37-23-19(31)18-16(30)8-15(29)9-17(18)36-22(23)13-4-6-14(28)7-5-13/h4-10,20-21,24-25,28-30,32H,1-3H3/t10-,20+,21-,24-,25-/m0/s1
Formelmasse 516.1268
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.