Learn More
Globus Skytec Sentinel Powered Air Respirator Starter-Set (inklusive Gebläse, Batterie, Ladegerät, Riemen, Schlauch)
Artikelnummer. 31945062 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grau
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31945062 Grau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Enthält eine Lithium-Ionen-Batterie
Product Code. 31945062 Supplier Globus Supplier No. SKR00007BZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1053.53 CHF
    749.16 CHF / 1 Stück
    Sparen 304.37 CHF
    28% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält eine Lithium-Ionen-Batterie
Die Atemschutzmaske ist eine leichte, einsatzbereite Atemschutzlösung, die auf Einfachheit, Komfort und Zuverlässigkeit ausgelegt ist.
  • Mit einem einfachen Display und intuitiven Bedienelementen bietet es benutzerfreundliche Funktionen für eine unkomplizierte Bedienung.
  • Mit vier verstellbaren Luftstromgeschwindigkeiten ist das System mit einer großen Auswahl an Filtern und Head-Tops kompatibel, um verschiedene industrielle und Gesundheitsanwendungen zu unterstützen.
  • 4 Luftstromgeschwindigkeiten für verstellbaren Komfort
  • Leichtes und ausgewogenes Design
  • Visuelle, Vibrations- und akustische Alarme
  • Schnelles, unkompliziertes Laden mit USB-C-Laden
  • Versenkter Schlauchanschluss zur Minimierung von Hängen
Specifications
Akkulaufzeit Standarddurchfluss: 17 Std. 26 Min., Hoher Durchfluss: 9 Std. 15 Min.
Akkutyp Lithium-Ionen
Förderbandmaterial EVA und Polypropylen
Länge des Atemschlauchs 790 mm
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 12941: TH3
Zertifizierungen (EN) EN 12941: TH3
Anschlusstyp Bajonett
Farbe Grau
Produkttyp PAPR-Baugruppe, ohne Kopfteil
Größe Einheitsgröße
Material der Schutzmaske Nylon
Zur Verwendung mit (Geräte) Skytec Sentinel PAPR
Material (Gehäuse) ABS, Polycarbonat
Modell Skytec Sentinel PAPR
Abmessungen (L x B x H) 280 x 210 x 240 mm
Länge (metrisch) 280 mm
Länge (metrisch) Schlauch 790 mm
Breite (metrisch) 210 mm
Höhe (metrisch) 240 mm