Learn More
Globus Skytec Sentinel PAPR Premium Carry Holdall
Artikelnummer. 31945055 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31945055 Schwarz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31945055 Lieferant Globus Lieferanten-Nr. SKR00035BZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.52 CHF
    104.18 CHF / 1 Stück
    Sparen 42.34 CHF
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Trage-Packall bietet eine langlebige und bequeme Aufbewahrungs- und Transportlösung.
  • Der Skytec Sentinel Premium Carry Holdall bietet eine langlebige und bequeme Aufbewahrungs- und Transportlösung für den Sentinel Powered Air Purifying Respirator (PAPR) und dessen Zubehör
  • Er ist darauf ausgelegt, das gesamte System einschließlich Gebläse, Schlauch, Batterie und Kopfplatte aufzunehmen, und schützt Komponenten während des Transports oder der Lagerung vor Schäden, Staub und Verunreinigungen
  • Speziell entworfener Gepäckträger für Sentinel PAPR und Zubehör
  • Langlebige, abwischbare Konstruktion für eine lange Lebensdauer
  • Verstärkte Griffe und Seure Zip-Verschluss für sicheren Transport
  • Schützt Bauteile vor Staub, Feuchtigkeit und Einflüssen während der Lagerung
Spezifikation
Produkttyp Transportkoffer
Verschlusstyp Zip
Farbe Schwarz
Gerät fasst 1 PAPR-Kit
Material Nylon
Modell Skytec Sentinel PAPR
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abriss, Krankheits- und Infektionskontrolle, Mehrzweck, Schiffsbau und -instandhaltung, Holzarbeiten und -fertigung
Zur Verwendung mit (Geräte) Skytec Sentinel PAPR
Zertifizierung/Konformität EN 12941: TH3
Abmessungen (L x B x H) 510 x 325 x 90 mm
Länge (metrisch) 510 mm
Breite (metrisch) 325 mm
Höhe (metrisch) 90 mm