Beschreibung
- Der leichte, ergonomische Rucksack verteilt das Gewicht gleichmäßig auf Schultern und Rücken und reduziert so die Ermüdung des Nutzers bei längerem Tragen
- Sein kompaktes Design ermöglicht mehr Bewegungsfreiheit und macht es ideal für Anwendungen, bei denen Flexibilität und Komfort unerlässlich sind
- Ergonomisches Design für ganztägigen Komfort
- Gleichmäßige Gewichtsverteilung zur Reduzierung der Belastung
- Langlebig und praktisch für anspruchsvolle Umgebungen
- Polyester und EVA Bauweise
- Verstellbare Passform
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Atemschutzbeutelgurt |
| Verschlusstyp | Schnalle |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Nylon |
| Modell | Skytec Sentinel PAPR |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abriss, Krankheits- und Infektionskontrolle, Mehrzweck, Schiffsbau und -instandhaltung, Holzarbeiten und -fertigung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Skytec Sentinel PAPR |
| Zertifizierung/Konformität | EN 12941: TH3 |
| Abmessungen (L x B x H) | 490 x 400 x 50 mm |
| Länge (metrisch) | 490 mm |
| Mehr anzeigen |