Beschreibung
- Entwickelt für eine effiziente Luftstromverteilung innerhalb des Sentinel-Full-Hood-Systems
- Er sorgt für eine gleichmäßige Zufuhr gereinigter Luft über die Atemzone und sorgt für einen gleichmäßigen Komfort und Schutz für den Träger während längerer Nutzung.
- Die Baugruppe besteht aus langlebigen, leichten Materialien und ist auf Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Industrieumgebungen ausgelegt
- Es ist einfach zu installieren, zu entfernen und zu reinigen, was die regelmäßige Wartung und Systemintegrität unterstützt.
- Langlebige, leichte Konstruktion für eine verlängerte Lebensdauer
- Einfach zu installieren, zu entfernen und zu warten
- Unterstützt beständigen Komfort und Schutz bei längerer Nutzung
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Material | Kunststoff |
| Produkttyp | Luftkanal-Kabelbaumbaugruppe |
| Größe | Einheitsgröße |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abriss, Krankheits- und Infektionskontrolle, Mehrzweck, Schiffsbau und -instandhaltung, Holzarbeiten und -fertigung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Skytec Sentinel PAPR |
| Latexfrei | Ja |
| Modell | Skytec Sentinel PAPR |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |