Beschreibung
- HALYARD™ SKYBREEZE™ Puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe sind so konzipiert, dass sie komfortabel, wirtschaftlich und schützend sind:
- Geeignete Handschuhwahl für eine Vielzahl von Aufgaben
- Zertifiziert als Medizinprodukt der Klasse I
- Getestet mit verschiedenen Chemotherapeutika und mehreren gebräuchlichen Chemikalien
- Zertifiziert als PSA Kategorie III Typ B (KPT)
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
- Hautfreundliche Formulierungen und ISO Handschuhe, die der Norm 10993-10 entsprechen, bieten hervorragenden Tragekomfort.
- Anatomisch geformtes, schlankes Design für verbesserte Tastsensibilität
- Schutz vor Viren
- Die puderfreie und latexfreie Rezeptur verringert das Risiko von Hautirritationen und Typ-I-Allergien.
- Strukturierte Fingerspitzen für besseren Halt
- Nicht steril
- SMARTPULL™ Der Spender erleichtert die Handschuhentnahme und reduziert den Handschuhabfall um 38,2 %.
Spezifikation
Spezifikation
| Chlorinated | Ja |
| Accelerator Free | Nein |
| Anwendungen | Gesundheitswesen, Labor |
| AQL | 1.5 |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
| Finger Thickness (English) | ≥0,05 mm |
| Finger Thickness (Metric) | ≥0,05 mm |
| Latex Free | Ja |
| Mehr anzeigen |