Learn More
Notrax Sky Trax™ Top-of-the-Line Ergonomic Experience, Black/Yellow
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
91 x 200 cm
300 x 91 cm
2194 x 60 cm
2194 x 91 cm
2194 x 122 cm
2194 x 152 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ein ergonomisches Design auf höchstem Niveau, das Komfort, Langlebigkeit und Sicherheit vereint
- Sky Trax™ ist für diejenigen konzipiert, die bei keinen dieser Kriterien Kompromisse eingehen möchten
- Ergonomisches Design dank einzigartigem Blasenmuster und 19 mm dicker Arbeitsplattform
- Kombination aus besonders strapazierfähiger Oberfläche und einer äußerst widerstandsfähigen mikrozellulären Vinylbasis für maximale Erholung bei Ermüdung
- Ausgelegt auf Rutschfestigkeit und Bewegungsfreiheit; Testergebnis R9 nach DIN 51130 und BG-Regel BGR181
- Mit rutschfester RedStop™ Rückseite, um ein Verrutschen der Matten zu verhindern
- Erhältlich mit gelben Rändern entlang der Seiten, gemäß OSHA-Code 1910-144
- Abgeschrägte Kanten auf allen vier Seiten, um Stolpergefahren zu minimieren
- Lebenslange Garantie auf Uni-Fusion™ Laminiertechnologie
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 300 x 91 cm |
| Farbe | Schwarz/Gelb |
| Länge (angloamerikanisch) | 118 in. |
| Länge (metrisch) | 300 cm |
| Material | PVC auf mikrozellulärer Vinylbasis |
| Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
| Breite (metrisch) | 91 cm |