Learn More
Notrax Sky Trax™ Top-of-the-Line Ergonomic Experience, Black
Heavy duty industrial anti-fatigue mat. Tough laminated top surface with ergonomic bubble pattern for extra comfort while standing. RedStop™ slip-resistant backing that prevents the mat from shifting.
Marke: Notrax 782C0024BL
Additional Details : Gewicht : 4.50000kg
Beschreibung
- Ein ergonomisches Design auf höchstem Niveau, das Komfort, Langlebigkeit und Sicherheit vereint
- Sky Trax™ ist für diejenigen konzipiert, die bei keinen dieser Kriterien Kompromisse eingehen möchten
- Ergonomisches Design dank einzigartigem Blasenmuster und 19 mm dicker Arbeitsplattform
- Kombination aus besonders strapazierfähiger Oberfläche und einer äußerst widerstandsfähigen mikrozellulären Vinylbasis für maximale Erholung bei Ermüdung
- Ausgelegt auf Rutschfestigkeit und Bewegungsfreiheit; Testergebnis R9 nach DIN 51130 und BG-Regel BGR181
- Mit rutschfester RedStop™ Rückseite, um ein Verrutschen der Matten zu verhindern
- Erhältlich mit gelben Rändern entlang der Seiten, gemäß OSHA-Code 1910-144
- Abgeschrägte Kanten auf allen vier Seiten, um Stolpergefahren zu minimieren
- Lebenslange Garantie auf Uni-Fusion™ Laminiertechnologie
Spezifikation
72 ft. | |
Matten für Industrie und Gewerbe | |
60 cm |
Schwarz | |
PVC auf mikrozellulärer Vinylbasis | |
2194 cm |