Learn More
Honeywell™ SKELETON NIT 5 Handschuhe
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Beschreibung
- Strickhandschuh aus Kompositgarn und Para-Aramid-Garn
- Die Stricktechnik verleiht dem Handschuh eine hervorragende Passform und hohe Fingerfertigkeit
- Das Mischgarn ist zuverlässig und sicher geschützt
- Das Para-Aramid-Garn gewährleistet eine Beständigkeit gegen Kontakthitze und Schnittrisiken
- Beschichtetes Polyamid an der Innenseite
- Profitieren Sie von zusätzlichem Tragekomfort und reduzieren Sie den Hautkontakt mit Verbundfasern
- Schwarze Nitrilschaumbeschichtung auf der Handfläche
- Die Nitrilbeschichtung bietet einen guten Schutz gegen Öl und Fett
- Die Schaumbeschichtung macht den Handschuh flexibler als normales Nitril
- Gummiaufnäher oben auf der Hand und den Fingern
- Schützt Metacarpian und Finger vor Stößen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420-03 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-03 Mechanische Risiken |
Beschreibung | 13 Gauge |
Farbe | Gelb, Grün |
Material | Nitril, Polyamid |
Größe | 8 |
Länge (metrisch) | 25 cm |