Learn More
Thermo Scientific™ SkanIt™ Software for Microplate Readers
Die Steuerung von Mikrotiterplatten-Lesegeräten und die Datenverarbeitung ist dank der SkanIt Software einfach und intuitiv. Sie bietet ausgezeichnete Anwenderfreundlichkeit und Flexibilität, selbst für die anspruchsvollsten Mikrotiterplatten-Assays. Die Skanit Software unterstützt Sie bei der Optimierung Ihrer Forschung mit einem leicht lesbaren visuellen Arbeitsablauf, einer mühelosen Datenanalyse und flexiblen Exportfunktionen.
Marke:  Thermo Scientific™ N18600
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15823547
  • 4500.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
02-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit der SkanIt Software haben Sie die volle Kontrolle über die Geräteeinstellungen für alle Thermo Scientific™ Mikrotiterplatten-Lesegeräte.  Die SkanIt™ Software optimiert den Einsatz der Gerätefunktionen, ermöglicht ein visuelles Einrichten des Arbeitsablaufs und vereinfacht das Reduzieren und Exportieren von Daten. Die Bedienung ist einfach und unkompliziert, selbst für neue Benutzer, die nur grundlegende Lesefunktionen benötigen. Das Skanit Software Upgrade Package wurde speziell für Thermo Scientific Fluoroskan, Fluoroskan FL und Luminoskan Mikrotiterplatten-Lesegeräte entwickelt, um die Verwendung der SkanIt-Software und die USB-Verbindung zwischen Gerät und PC zu ermöglichen. Skanit Software ist in zwei Editionen erhältlich: Einer Forschungsausgabe für Wissenschaftler, die in der Life-Science-Forschung arbeiten, und einer Arzneimittelforschungs-Edition mit Funktionen zur Konformität mit FDA 21 CFR Part 11. 
Nachfolgend sind die wichtigsten Funktionen der SkanIt Software aufgeführt. Weitere Informationen zu den Vorteilen der Software finden Sie unter SkanIt Mikrotiterplatten-Reader-Software . Weitere Informationen zu den Mikrotiterplatten-Lesegeräten mit SkanIt Software finden Sie unter Thermo Scientific Mikrotiterplatten-Lesegeräte .
  • Die Mehrgeräte-Softwareplattform ist mit allen Thermo Scientific Mikrotiterplatten-Lesegeräten kompatibel
  • Open License-Software für eine unbegrenzte Installation auf mehreren Computern
  • Research Edition for Life Sciences; Drug Discovery Edition mit Funktionen für die Einhaltung von FDA 21 CFR Part 11
  • Sprachvarianten der Benutzeroberfläche: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Russisch, Japanisch und Chinesisch
  • Optionale separate Benutzerkonten für die Zugriffssteuerung
  • Roboter-Automatisierungsschnittstelle
  • Durchsuchbare SkanIt Cloud Library mit gebrauchsfertigen Protokollen einschließlich Berechnungen
  • Messsitzungen sind einfach einzurichten und zu navigieren
  • Das intuitive virtuelle Pipettierwerkzeug unterstützt Sie bei der Definition des Plattenlayouts
  • Geeignet für Endpunkt-, kinetische, spektrale, Mehrpunktmessungen von unten und kinetisch-spektrale Messungen
  • Messungen mit einer oder mehreren Wellenlängen und sogar mit mehreren Technologien
  • Die Ergebnisdaten werden während der Messung in Echtzeit angezeigt
  • Zusammenführen von Daten aus mehreren Messungen in einem kinetischen Datensatz
  • Datenübertragung in eine Excel-Datei mit nur einem Klick
  • Datenexport manuell oder automatisch in die Dateiformate .xlsx, .pdf, .xml und .txt
  • Automatisches Laden von Messdaten in eine vordefinierte Excel-Vorlagendatei
  • Das Skanit Software Upgrade Package ist auch mit den nicht mehr erhältlichen Lesegeräten Fluoroskan Ascent, Fluoroskan Ascent FL und Luminoskan Ascent kompatibel.
    • Hinweis: Das Upgrade-Paket ist mit Ascent Geräten kompatibel, die mit der internen Softwareversion 2.6 ausgestattet sind.
Spezifikation
Spezifikation
SkanIt Software upgrade package, drug discovery edition
Mikrotiterplatten-Lesegerät
Fluoroskan, Fluoroskan FL, Luminoskan, Fluoroskan Ascent, Fluoroskan Ascent FL, Luminoskan Ascent
SkanIt Software-Upgrade-Paket