Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ Duet- und Quartet-Antikörper-Markierungskits
Artikelnummer. 31662861
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Duet Antibody Modification Kit
Duet Antikörper-Modifikationskit
Quartet Antibody Modification Kit
Quartet Antikörper-Modifikationskit
Menge:
1 mg
100 μg
3 x 100 μg
5 mg
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Menge
31662861 Duet Antikörper-Modifikationskit 100 μg
31662770 Quartet Antikörper-Modifikationskit 5 mg
31662671 Quartet Antikörper-Modifikationskit 1 mg
31662832 Quartet Antibody Modification Kit 100 μg
31662376 Duet Antibody Modification Kit 5 mg
31662456 Duet Antikörper-Modifikationskit 1 mg
31662336 Quartet Antibody Modification Kit 3 x 100 μg
31662560 Duet Antibody Modification Kit 3 x 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Artikelnummer. 31662861 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. S11006
Halten Sie Ihre Wissenschaft in Bewegung mit 3 zum Preis von 2
Verwenden Sie den Aktionscode 27970
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Wir stellen vor SiteClick Duett- und Quartett-Sets. Erleben Sie die gleiche robuste, kovalente, ortsspezifische Antikörperkonjugation, auf die Sie vertrauen, jetzt mit einem schnelleren und einfacheren Arbeitsablauf. In weniger als 24 Stunden mit weniger Arbeitsschritten fertigstellen.
SiteClick Mit den Antikörpermarkierungskits Duet und Quartet lassen sich markierungsfertige, ortsspezifische, azidomodifizierte Antikörper ohne aufwendige genetische Modifikationen herstellen. Unser enzymgetriebenes SiteClick Durch die Markierung wird präzise eine Azidogruppe an die schweren Ketten von IgG-Antikörpern gebunden, wodurch die Antigenbindungsdomänen für eine optimale Zielbindung erhalten bleiben. Diese Ortsselektivität zielt auf Kohlenhydratdomänen in der Fc-Region ab und ist auf alle IgG-Antikörper unabhängig von Isotyp oder Wirtsspezies anwendbar.
Der SiteClick Das Quartet Antibody Labeling Kit ermöglicht die Markierung von bis zu vier Wirkstoffen pro Antikörper (DOS 4) in weniger als 24 Stunden, während SiteClick Das Duet Antibody Labeling Kit ermöglicht die Anbringung von zwei Nutzlasten (DOS 2) in nur 4 Stunden.
Merkmale des SiteClick Die Duet- und Quartet-Antikörpermarkierungskits umfassen:
  • Mit einem Komplettset können Sie jede IgG-Antikörperspezies oder jeden Isotyp modifizieren.
  • Befolgen Sie ein kurzes, unkompliziertes Protokoll.
  • Erhalt der Antikörperfunktion durch effiziente, ortsspezifische Markierung
  • Erzielen Sie konsistente Ergebnisse mit reproduzierbarer Markierungschemie
  • Entwicklung von therapeutischen Antikörpern, Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten, Antikörper-Oligonukleotid-Konjugaten, bispezifischen Antikörpern und Immunodiagnostika
Nach der Azido-Modifizierung können Sie aus einer Vielzahl von Produkten wählen. SiteClick sDIBO- oder DBCO-Alkin-Labels zur kovalenten Anbindung mittels kupferfreier Click-Chemie unter milden Bedingungen. Genießen Sie die Flexibilität, verschiedene fluoreszierende Etiketten auszuwählen, einschließlich Alexa Fluor , pHrodo , Und LysoLight Farbstoffe oder zur Konjugation anderer Moleküle wie Biotin, Oligonukleotide, Toxine oder Abbauprodukte.
SiteClick Die Markierung ist nützlich für die Entwicklung von therapeutischen Antikörpern, Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten, Biologika und immunodiagnostischen Tests und trägt dazu bei, eine hohe Spezifität, reproduzierbare Markierung und den Erhalt der Antikörperleistung zu gewährleisten.
Brauch SiteClick Antikörper-Markierungsservice
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Antikörper mit unserem maßgeschneiderten Angebot aus. SiteClick Antikörper-Etikettierungsservice und kundenspezifische Etiketten. Wenn herkömmliche Methoden versagt haben oder die Aktivität Ihrer Antikörper verringert haben, kann Ihnen unser Expertenteam helfen. Wir bieten SiteClick-kompatible Etiketten in großen Mengen sowie kundenspezifische Etiketten mit einer Vielzahl von Nachweismolekülen an, darunter Alexa Fluor , LysoLight , Und pHrodo Farbstoffe sowie Biotin und R-PE.
Interesse an der Nutzung SiteClick Technologie jenseits Ihrer internen Forschung? Wir helfen Ihnen gerne dabei, dies in Ihrer Produktherstellung und Ihren Dienstleistungen anzuwenden. Bitte erkundigen Sie sich nach den Lizenzoptionen für Ihre kommerziellen Anwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antikörperproduktion und -markierung
Produkttyp Duet Antikörper-Modifikationskit
Menge 100 μg
Ausreichend für 1. Beschriftung
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) Tischzentrifuge
Markierungsmethode Click-Reaktionen
Versandbedingung Nasseis
Produktlinie SiteClick
Reaktiver Teil Azid
Format Markierungskit
Labeling Target IgG, Antikörper
Spezies Jede
Markertyp Kennzeichnungsgrad: bis zu 2
Inkubationszeit 4 bis 6 Std.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.