Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ Duet- und Quartet-Antikörper-Markierungskits
Artikelnummer. 31662832
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Duet Antibody Modification Kit
Duet Antikörper-Modifikationskit
Quartet Antibody Modification Kit
Quartet Antikörper-Modifikationskit
Menge:
1 mg
100 μg
3 x 100 μg
5 mg
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Menge
31662832 Quartet Antibody Modification Kit 100 μg
31662770 Quartet Antikörper-Modifikationskit 5 mg
31662671 Quartet Antikörper-Modifikationskit 1 mg
31662376 Duet Antibody Modification Kit 5 mg
31662456 Duet Antikörper-Modifikationskit 1 mg
31662861 Duet Antikörper-Modifikationskit 100 μg
31662336 Quartet Antibody Modification Kit 3 x 100 μg
31662560 Duet Antibody Modification Kit 3 x 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 31662832 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. S11003
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wir stellen vor SiteClick Duett- und Quartett-Sets. Erleben Sie die gleiche robuste, kovalente, ortsspezifische Antikörperkonjugation, auf die Sie vertrauen, jetzt mit einem schnelleren und einfacheren Arbeitsablauf. In weniger als 24 Stunden mit weniger Arbeitsschritten fertigstellen.
SiteClick Mit den Antikörpermarkierungskits Duet und Quartet lassen sich markierungsfertige, ortsspezifische, azidomodifizierte Antikörper ohne aufwendige genetische Modifikationen herstellen. Unser enzymgetriebenes SiteClick Durch die Markierung wird präzise eine Azidogruppe an die schweren Ketten von IgG-Antikörpern gebunden, wodurch die Antigenbindungsdomänen für eine optimale Zielbindung erhalten bleiben. Diese Ortsselektivität zielt auf Kohlenhydratdomänen in der Fc-Region ab und ist auf alle IgG-Antikörper unabhängig von Isotyp oder Wirtsspezies anwendbar.
Der SiteClick Das Quartet Antibody Labeling Kit ermöglicht die Markierung von bis zu vier Wirkstoffen pro Antikörper (DOS 4) in weniger als 24 Stunden, während SiteClick Das Duet Antibody Labeling Kit ermöglicht die Anbringung von zwei Nutzlasten (DOS 2) in nur 4 Stunden.
  • Features of the SiteClick Duet and Quartet antibody labeling kits include:
    • Modify any IgG antibody species or isotype with a complete kit
    • Follow a brief, straightforward protocol
    • Preserve antibody function with efficient, site-specific labeling
    • Achieve consistent results with reproducible labeling chemistry
    • Develop therapeutic antibodies, antibody-drug conjugates, antibody-oligo conjugates, bispecific antibodies, and immunodiagnostics
  • Once azido-modified, choose from a variety of SiteClick sDIBO or DBCO alkyne labels for covalent attachment via copper-free click chemistry under mild conditions.
  • Enjoy the flexibility to select different fluorescent labels, including Alexa Fluor, pHrodo, and LysoLight dyes, or to conjugate other molecules such as biotin, oligos, toxins, or degraders.
  • SiteClick labeling is useful for developing therapeutic antibodies, antibody-drug conjugates, biologics, and immunodiagnostic tests, helping ensure high specificity, reproducible labeling, and preserved antibody performance.
  • Unlock the full potential of your antibodies with our Custom SiteClick Antibody Labeling Service and customized labels.
  • If conventional methods have failed or reduced your antibody's activity, our expert team can help.
  • We offer SiteClick-compatible labels in bulk format, and custom labeling with a variety of detection molecules, including Alexa Fluor, LysoLight, and pHrodo dyes, as well as biotin and R-PE.
  • Interested in using SiteClick technology beyond your internal research? Let us help you use this in your product manufacturing and services.
  • Please inquire about licensing options for your commercial applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production and Labeling
Produkttyp Quartet Antibody Modification Kit
Menge 100 μg
Ausreichend für 1 Labeling
Inhalt und Lagerung 2°C to 8°C
Zur Verwendung mit (Geräte) Benchtop Centrifuge
Markierungsmethode Click Chemistry
Versandbedingung Wet Ice
Produktlinie SiteClick
Reaktiver Teil Azide
Format Labeling Kit
Labeling Target IgG, Antibodies
Spezies Any
Markertyp Degree of Labeling: up to 4
Inkubationszeit 16 to 20 hr.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.