Learn More
Sisomicinsulfat, Mikromol™
Artikelnummer. 18001750
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18001750 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18001750 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3385.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Sisomicinsulfat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sisomicin Sulfate
CAS 53179-09-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sisomicin Sulfate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel 2 C19 H37 N5 O7 . 5 H2 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Antibiotic 66-40 sulfate, Baymicin, Extramycin, Mensiso, Sisobiotic, Sisolline, Sisomicin sulfate, Sisomin, Sisomycin sulfate, Sissomicin sulfate, D-Streptamine, O-3-deoxy-4-C-methyl-3-(methylamino)-beta-L-arabinopyranosyl-(1→6)-O-[2,6-diamino-2,3,4,6-tetradeoxy-alpha-D-glycero-hex-4-enopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-, sulfate (2:5), D-Streptamine, O-3-deoxy-4-C-methyl-3-(methylamino)-beta-L-arabinopyranosyl-(1→6)-O-[2,6-diamino-2,3,4,6-tetradeoxy-alpha-D-glycero-hex-4-enopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-, sulfate (2:5) (salt) (9CI), Gentamicin Sulfate Impurity A as Sulfate, Netilmicin Sulfate Impurity A as Sulfate, Gentamicin Impurity A as Sulfate, Netilmicin Impurity A as Sulfate
InChI-Formel InChI=1S/2C19H37N5O7.5H2O4S/c2*1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;5*1-5(2,3)4/h2*3,9-18,24-27H,4-7,20-23H2,1-2H3;5*(H2,1,2,3,4)/t2*9-,10+,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-,19+;;;;;/m11...../s1
SMILES CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3OC(=CC[C@H]3N)CN)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O.CN[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]5[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]6OC(=CC[C@H]6N)CN)[C@@H]5O)OC[C@]4(C)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-Diamino-3-[[(2S,3R)-3-Amino-6-(aminomethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]oxy]-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxan-3,5-diol;Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 1385.45
Menge 250 mg
Formelmasse 1384,3755 g/mol