Learn More
Berthold Technologies Sirius 2 Injektionsprobenhalter/Reflektor für Mikrofuge-Fläschchen
Artikelnummer. 31777424 Alle ansehen Berthold Technologies Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Lumineszenz-Assays
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
31777424 Lumineszenz-Assays 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31777424 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 84720
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optionaler Probenhalter zum Messen und Einspritzen in Mikrozentrifugenröhren.
  • Standard-Probenhalter unterstützt Lumineszenzröhrchen (12 mm Durchmesser, 55 mm oder 75 mm Länge)
  • Nicht kompatibel mit Mikrozentrifugenröhren
  • Ein optionaler Probenhalter ermöglicht Messung und Injektion in Mikrozentrifugenröhren
Spezifikation
Typ Adapter
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lumineszenz-Assays
Zur Verwendung mit (Geräte) Sirius 2 LB 9526 Röhren-Luminometer