Learn More
Sintofen, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320026
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30320026 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30320026 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC16970500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sintofen
CAS 130561-48-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sintofen
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C18 H15 Cl N2 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 3-Cinnolinecarboxylic acid, 1-(4-chlorophenyl)-1,4-dihydro-5-(2-methoxyethoxy)-4-oxo-, 1-(4-Chlorophenyl)-1,4-dihydro-5-(2-methoxyethoxy)-4-oxo-3-cinnolinecarboxylic acid, Cintofen, SC 2053, Sintofen
InChI-Formel InChI=1S/C18H15ClN2O5/c1-25-9-10-26-14-4-2-3-13-15(14)17(22)16(18(23)24)20-21(13)12-7-5-11(19)6-8-12/h2-8H,9-10H2,1H3,(H,23,24)
Lösungstyp Neat
SMILES COCCOc1cccc2N(N=C(C(=O)O)C(=O)c12)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-Name 1-(4-Chlorphenyl)-5-(2-methoxyethoxy)-4-oxocinnolin-3-carbonsäure
Industry Type Environmental Testing
Molekulargewicht (g/mol) 374.78
Menge 25 mg
Formelmasse 374.0669 g/mol