Learn More
Testo™ 0554.0756 Sinterkappen 12MM
Marke: Testo™ 0554 0756
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
12 mm |
Marke: Testo™ 0554 0756
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
12 mm |