Learn More
RETSCH Mahlkugeln aus gesintertem Aluminiumoxid
Artikelnummer. p-8007379 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10350522
Marke: RETSCH 05.368.0052
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Material: Sinterkorund
Volumen: 40mL
Spezifikation
Produkttyp Mahlkugeln
Durchmesser (metrisch) 40 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Planeten-Kugelmühle PM 400
Material Gesintertes Aluminiumoxid