Learn More
XPNPEP2 rekombinantes humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das humane XPNPEP2 (O43895) (Met1-Ala650), die am C-Terminus zu einem Polyhistidin-Tag fusioniert, ohne das pro-Peptid kodiert
Marke:  Invitrogen 11903H08H5
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15235595
  • 233.00 CHF / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab
14-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
X-Prolyl Aminopeptidase (Aminopeptidase P) 2, membrangebunden (XPNPEP2), rekombinantes humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Fähigkeit, das fluorogene Peptidsubstrat zu spalten, H-Lys(2-Aminobenzoyl) Pro-Pro-pNitroanilid (K(Abz)PP-pNA); die spezifische Aktivität ist >300 pmol/min./μ g
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 25 mM Tris, 150 mM NaCl, pH-Wert 7.5, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Proteasen
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
72 kDa
5 μ g
<1 EU/μg
X-Prolyl-Aminopeptidase (Aminopeptidase P) 2, membrangebunden
His-Tag
Weitere Proteine
Assay-Standard
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
RP4-753P9.2, APP2
XPNPEP2