Learn More
USP5 rekombinantes humanes Protein, His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die kurze humane USP5-Isoform (P45974-2) (Met 1-Ser 835) kodiert und am C-Terminus mit einem Polyhistidin-Tag fusioniert ist
Marke:  Invitrogen 12772H08B25
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15236055
  • 210.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
13-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ubiquitin Carboxyl-Terminal Hydrolase5 (USP5), rekombinantes humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Die Aktivität dieses Proteins wurde nicht getestet
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 50 mM Tris, 100 mM NaCl, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Insekten
Proteasen
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
8078
PAGE
5 x 5μ g
C-Terminal
<1 EU/μg
Carboxylterminale Ubiquitinhydrolase 5
His-Tag
Proteasen, Peptidasen und Inhibitoren
Assay-Standard
Lyophilisiert
94.7 kDa
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden.
Volle Länge/rekombinant
ISOT
USP5