Learn More
TREM1 rekombinantes humanes Protein, Higg1 -Fc.His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
Dieses rekombinante Protein wird aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne (Met1-Arg200) des humanen TREM1 (NP_061113.1)-Vorläuferstoffs kodiert, der mit dem C-terminalen Polyhistidin-markierten Fc-Bereich des humanen IgG1 am C-Terminus fusioniert
Marke:  Invitrogen 10511H03H250
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15276845
  • 1225.00 CHF / 250 Mikrogramm
Verfügbar ab
14-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Auslösender Rezeptor, exprimiert in myeloischen Zellen 1 (TREM1), rekombinantes humanes Protein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Eignet sich für die Analyse der Proteinstruktur. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Die Aktivität dieses Proteins wurde nicht getestet
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in PBS, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Assay-Standard
Lyophilisiert
48.3 kDa
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden.
Verkürzt/rekombinant
TREM-1, TREM1
TREM1
Weitere Proteine
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
54210
PAGE
5 x 50μ g
C-Terminal
<1 EU/μg
Triggerrezeptor, der auf myeloischen Zellen 1 exprimiert wird
IgG1-Fc-Tag