Learn More
TNFSRF9 rekombinantes humanes Protein, Higg1-Fc.His-Tag, Invitrogen™ Sino Biological ™
Dieses rekombinante Protein wurde aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die das N-terminale Fragment (Met1 -Gln186) der extrazellulären Domäne des menschlichen TNFSRF9 (NP_001552.2) kodiert, die mit dem C-terminalen Polyhistidin-markierten Fc-Bereich des menschlichen IgG1 am C-terminus fusioniert
Marke:  Invitrogen 10041H03H50
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15274525
  • 273.00 CHF / 50 Mikrogramm
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Tumor Necrosis Factor Receptor Super Family 9 (TNFSRF9), rekombinantes Human/Mausprotein, wird als gefriergetrocknetes Pulver geliefert. Es eignet sich für die Verwendung in Proteinstudien wie Proteinstrukturanalyse und Protein-zu-Protein-Interaktionen. Im Allgemeinen können rekombinante Proteine auch als Immunogen, als Proteinstandard oder in Forschungsanwendungen in der Zellbiologie verwendet werden.
  • Aktivität: Gemessen an seiner Bindungsfähigkeit in einem funktionellen ELISA; immobilisierter rekombinanter Maus4-1BB-Ligand bei 20 μg/ml (100 μl/Well) kann Human-4-1BB mit einem linearen Bereich von 15.6-500 ng/ml binden
  • Rezeptur: Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
  • Rekonstitution: Lösen Sie das Protein in sterilem, doppelt destilliertem Wasser auf eine Konzentration von 0.2 mg/ml oder weniger auf; aliquotieren und verwenden Sie es so bald wie möglich
Dieses Protein wird von Sino Biological Inc. hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse; Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays; Protein-Assay-Kontrollen, Referenzstandards und -zubehör
45.2 kDa
50 μ g
TNF-Rezeptoren
4-1BB, CD137, CDw137, ILA, mgC2172, TNFSRF9
TNFSRF9
Zytokine und Rezeptoren/CD-Proteine
His-Tag/IgG1-Fc-Tag
Lyophilisiert
≥90 % von SDS-PAGE
Bei -20 °C lagern. Die Aliquote unter sterilen Bedingungen bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Ein Jahr nach Lieferung bei sachgemäßer Lagerung.
<1 EU/μg
Tumor-Nekrose-Faktor-Rezeptor-Superfamilie, Mitglied 9
Assay-Standard
Säugetiere